Merck
740764
Sigma-Aldrich
7-Fluoro-1H-indole
97%
Größe auswählen
5 G
€ 195,00
€ 195,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 195,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6FN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
97%
€ 195,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
60-65 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H6FN/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5,10H
InChIKey
XONKJZDHGCMRRF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lene Jacobs et al.
Biofouling, 37(1), 61-77 (2021-02-13)
Cleaning and disinfection protocols are not always able to remove biofilm microbes present in breweries, indicating that novel anti-biofilm strategies are needed. The preventive activities of three in-house synthesized members of the 2-aminoimidazole class of anti-biofilm molecules were studied against