Wichtige Dokumente
473731
7-Chlorindol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
90-95 °C/0.25 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
55-58 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H6ClN/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5,10H
InChIKey
WMYQAKANKREQLM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)