Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,70 € 61,27 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.59
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-449-4
Beilstein/REAXYS Number:
112345
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
€ 61,27
Listenpreis€ 81,70Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
solid
mp
87-90 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
functional group
chloro
SMILES string
Clc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H
InChI key
YTYIMDRWPTUAHP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description 97% | description ≥99% |
| assay 99% | assay 98% | assay 97% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility DMF: soluble 5%, clear, colorless to yellow |
| form solid | form crystals | form - | form powder |
| mp 87-90 °C (lit.) | mp 69-71 °C (lit.) | mp 55-58 °C (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) |
| functional group chloro | functional group - | functional group chloro | functional group chloro |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?