Merck
739685
Sigma-Aldrich
Methylglyoxal-13C3 solution
20 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
Synonym(e):
Acetylformaldehyde-13C3 solution, Pyruvaldehyde-13C3 solution, Pyruvic aldehyde-13C3 solution
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CO13CHO
Molekulargewicht:
75.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solution
Konzentration
20 wt. % in H2O
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[13CH3][13C](=O)[13CH]=O
InChI
1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
AIJULSRZWUXGPQ-VMIGTVKRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)