Merck
739499
Sigma-Aldrich
1-Methyl-5-(tributylstannyl)-1H-pyrazole
97%
Synonym(e):
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)tributylstannane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H32N2Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Assay
97%
Form
liquid
Dichte
1.160 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccnn1C
InChI
1S/C4H5N2.3C4H9.Sn/c1-6-4-2-3-5-6;3*1-3-4-2;/h2-3H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
MEFBHJAGBFBLEH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
  • Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)