Fortfahren mit
293199
Ethylbromacetat-1-13C
99 atom % 13C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 597,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrCH213CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.99
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
€ 597,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
density
1.515 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CCO[13C](=O)CBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3/i4+1
InChI key
PQJJJMRNHATNKG-AZXPZELESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
283800293172293180
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.515 g/mL at 25 °C
density
1.524 g/mL at 25 °C
density
1.515 g/mL at 25 °C
density
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
118.4 °F - closed cup
flash_point_c
48 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
61203-71-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)