Merck
739391
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2Cl2F3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.482
Dichte
1.542 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(Cl)ncc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-2-12-5(8)1-3(4)6(9,10)11/h1-2H
InChIKey
GFTRYJQAASFSIB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)