Fortfahren mit
136107
5-Aminoisochinolin
99%
Aktionsangebot verfügbar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-408-3
MDL number:
Assay:
99%
€ 102,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
mp
125-128 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc2cnccc12
InChI
1S/C9H8N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,10H2
InChI key
DTVYNUOOZIKEEX-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Aminoisoquinoline forms 1:1 host−guest inclusion complex with β-cyclodextrin. It enhances the chemiluminescence of luminol-H2O2-horseradish peroxidase.
Application
5-Aminoisoquinoline (5AIQ) was used to study the effect of addition of β-cyclodextrin on the absorption and emission properties of 5AIQ.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
522457346683109223
description
99%
description
97%
description
95%
description
99%
assay
99%
assay
97%
assay
95%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
125-128 °C (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
mp
116-118 °C (lit.)
5-Aminoisoquinoline ARX055 Heterocyclic Building Block
-
-
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)