Sparen Sie 15% vom Listenpreis*
Verwenden Sie den Code SAVE15 im Warenkorb. Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 34,40 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 34,40
Speichern 15 % mit Code SAVE15
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
32-36 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
O=Cc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H6OS/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-6H
InChI key
NXSVNPSWARVMAY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description ≥95.0% |
| assay 97% | assay 97% | assay ≥95.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form - |
| mp 32-36 °C | mp 70-74 °C | mp 225-230 °C (lit.) |
| functional group aldehyde | functional group ester | functional group - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![Benzo[b]thiophen-2-Carboxaldehyd 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/321/060/32405a4e-5720-4c6d-91cf-115c747270c4/640/32405a4e-5720-4c6d-91cf-115c747270c4.png)
![Benzo[b]thien-3-ylborsäure ≥95.0%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/136/961/9ddc053e-3519-47d3-be03-95715d131635/640/9ddc053e-3519-47d3-be03-95715d131635.png)