Merck
738875
Sigma-Aldrich
Allyl oxalyl chloride
97%
Synonym(e):
2-Propen-1-yloxy chloroacetate, Allyl 2-chloro-2-oxoacetate, Chlorooxoacetic acid 2-propenyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.54
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.443
Dichte
1.213 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
ester
SMILES String
ClC(=O)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H5ClO3/c1-2-3-9-5(8)4(6)7/h2H,1,3H2
InChIKey
HNOLIWBAJVIBOU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
133.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56.1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)