Merck
738328
Sigma-Aldrich
6-Bromobenzo[b]thiophene
97%
Synonym(e):
6-Bromobenzothiophene
Größe auswählen
1 G
€ 117,00
€ 117,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 117,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5BrS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 117,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
56-60 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1ccc2ccsc2c1
InChI
1S/C8H5BrS/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5H
InChIKey
OQIMJOXSDVGEBU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)