Merck
738093
Sigma-Aldrich
17α-Hydroxyprogesterone-2,3,4-13C3
98 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
17α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione-2,3,4-13C3, 4-Pregnen-17α-ol-3,20-dione-2,3,4-13C3
Größe auswählen
1 MG
€ 985,00
5 MG
€ 4.440,00
€ 985,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 985,00
5 MG
€ 4.440,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C18H30O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
333.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 985,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH2]C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1/i6+1,12+1,15+1
InChIKey
DBPWSSGDRRHUNT-GGSYSODVSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)