Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 819,00 |
Über diesen Artikel
isotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥97% (CP)
form
liquid
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]1(C[13C]2)C(CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CC[C@]4(O)C(CO)=O)=[13C][13C]2=O
InChI
1S/C21H27O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h15-17,22,25H,3-4,6-10,12H2,1-2H3/t15?,16?,17?,19-,20-,21-/m0/s1/i5+1,11+1,14+1
InChI key
BTJLPTVOOCUWBT-HSCQNOFGSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP) | description 100 μg/mL in methanol, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP) | description 100 μg/mL in methanol, 98 atom % 13C, 97% (CP) | description 100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP) |
| isotopic purity ≥98 atom % 13C | isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 13C | isotopic purity ≥98 atom % D |
| mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+5 |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| assay ≥97% (CP) | assay ≥98% (CP) | assay 97% (CP) | assay ≥98% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form solution | form liquid | form liquid |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?