Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.250,00 |
Über diesen Artikel
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
solution
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]1(C[13C]2)C(CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CCC4C(CO)=O)=[13C][13C]2=O
InChI
1S/C21H27O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h15-18,22H,3-6,8-10,12H2,1-2H3/t15?,16?,17?,18?,20-,21-/m0/s1/i7+1,11+1,14+1
InChI key
HWSBXBKHQXFKBT-RZDKJTFNSA-N
General description
Features and Benefits
- We offer extensive product and packaging customization with fast turn-around, GMP capabilities, in-house technical expertise, and complete quality documentation.
- We provide unmatched reliability, flexibility, scalability, and support.
- Our portfolio includes key products available in many grades and quantities to suit specific project requirements.
- Our secure supply chain ensures reliable access to materials for our customers, regardless of location.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?