Merck
736708
Sigma-Aldrich
Ethyl-d5 methyl-d3 carbonate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
CD3CD2OCOOCD3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
InChIKey
JBTWLSYIZRCDFO-AUOAYUKBSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
80.1 °F
Flammpunkt (°C)
26.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)