Fortfahren mit
80077
1-(4-Trifluormethylphenyl)-piperazin
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
1-(α,α,α-Trifluor-p-tolyl)-piperazin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,30
€ 23,47
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13F3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
250-210-3
Beilstein/REAXYS Number:
523408
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
€ 23,47
Listenpreis€ 31,30Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
88-92 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2/c12-11(13,14)9-1-3-10(4-2-9)16-7-5-15-6-8-16/h1-4,15H,5-8H2
InChI key
IBQMAPSJLHRQPE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)