Fortfahren mit
69110
1-Methyl-pyrrolidin
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
N-Methylpyrrolidine, N-Methyltetrahydropyrrole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,50
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-438-5
Beilstein/REAXYS Number:
102445
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 53,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.425
bp
76-80 °C (lit.)
density
0.800 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3
InChI key
AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Methylpyrrolidine is extensively used in the synthesis of pyrrolidine based ionic liquids. Some of the other reported applications include:
  • Synthesis of ionic liquid electrolytes for primary Li/CFx batteries.
  • Preparation of ionic liquid as a reaction medium to carry out sulfuric acid-catalyzed conversion of alkynes to ketones.
  • MCM-47, a highly crystalline ferrierite layered silicate, can be synthesized using a diquaternary ammonium salt prepared from the reaction of 1-methylpyrrolidine with 1,4-dibromobutane.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methyl-pyrrolidin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-0.4 °F - closed cup
flash_point_c
-18 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)