Merck
733881
Sigma-Aldrich
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3, carbamoyl-13C)sulfoxid
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Größe auswählen
1 MG
€ 411,00
5 MG
€ 1.040,00
25 MG
€ 4.500,00
€ 411,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 411,00
5 MG
€ 1.040,00
25 MG
€ 4.500,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C5D3H11N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 411,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)S(C)=O
InChI
1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,13(4)11)5-9-12-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
InChIKey
BXPMAGSOWXBZHS-FONWFMSDSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)