Merck
732575
Sigma-Aldrich
Dichloro-bis-(dimethylsulfid)-platin(II)
mixture of cis and trans
Synonym(e):
Bis-(dimethylsulfid)-platin(II)-dichlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H12Cl2PtS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: platinum
mp (Schmelzpunkt)
160-162 °C
SMILES String
CSC.CSC.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2C2H6S.2ClH.Pt/c2*1-3-2;;;/h2*1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
OWJNVRJATFZAKN-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)