Merck
731706
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetracarboxydiphenylmethane
greener alternative
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Linker for PCN-12 MOF
Größe auswählen
500 MG
€ 145,00
€ 145,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 145,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 145,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
324-331 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
OC(=O)c1cc(Cc2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C17H12O8/c18-14(19)10-2-8(3-11(6-10)15(20)21)1-9-4-12(16(22)23)7-13(5-9)17(24)25/h2-7H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)
InChIKey
RAESDWWKTFZWJA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)