Merck
731587
Sigma-Aldrich
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13NO · C2H2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Verfügbarkeit
not available in EU
mp (Schmelzpunkt)
131-136 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C(O)=O.C1CNCC2(C1)COC2
InChI
1S/C7H13NO.C2H2O4/c1-2-7(4-8-3-1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChIKey
SVFOFCAQNSCVES-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable