Fortfahren mit
731544
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane oxalate
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
€ 156,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14NO3 · xC2H2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.20 (free base basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 156,00
Listenpreis€ 208,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
functional group
carboxylic acid, ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.C1CC2(CCN1)COC2
InChI
1S/C7H13NO.C2H2O4/c1-3-8-4-2-7(1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
KFMUWBFXUTUOEX-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
PRODUCT IS NOT AVAILABLE IN EUROPE.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
731587SYX00123SYX00121
description
97%
description
-
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
assay
97%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
ether, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, ether
functional group
ketone
functional group
ketone
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)