Merck
731358
Sigma-Aldrich
8-Brom-3-Methoxyisochinolin
≥90%
Größe auswählen
1 G
€ 124,00
€ 124,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 124,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 124,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
61-67 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
COc1cc2cccc(Br)c2cn1
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-13-10-5-7-3-2-4-9(11)8(7)6-12-10/h2-6H,1H3
InChIKey
PKOWJHRDTZPIHB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)