Fortfahren mit
SML3623
DSRM-3716
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-Iodoisoquinoline, DSRM 3716, DSRM3716
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6IN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.06
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, yellow to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Ic1c2c(cncc2)ccc1
InChI key
CUILFTFMBBGSFT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DSRM-3716 is a potent and selective SARM1 NADase inhibitor (NAD+ hydrolysis IC50 = 75 nM using recombinant SARM1 SAM-TIR construct) that recapitulates the SARM1-/- phenotype and protects axons from degeneration induced by axotomy (EC50 = 2.1/1.9 µM by fragmentation/NfL release using mouse DRG neurons; 81/88% protection by 1/3 µM DSRM-3716 using human iPSC-derived motor neurons) or mitochondrial dysfunction (3-30 µM DSRM-3716 against 25 µM rotenone-induced injury; mouse DRG neurons). Mechanistically, DSRM-3716 undergoes base exchange with the nicotinamide (NAM) moiety of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) to yield the bona fide inhibitor 1AD.
Potent and selective SARM1 NADase inhibitor that protects axons from degeneration induced by axotomy or mitochondrial dysfunction.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3471SML3644SML3117
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
, yellow to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)