€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 82,80 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.552
density
1.431 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
SMILES string
Cc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-3-4-7(8)6(2)9-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
TUJVGHCSNXCAFE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.552 | refractive index n20/D 1.5604 |
| density 1.431 g/mL at 25 °C | density 1.495 g/mL at 25 °C |
| form liquid | form solid |
| functional group bromo | functional group bromo |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.1 °F
Flammpunkt (°C)
86.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?