Merck
729787
Sigma-Aldrich
4-Brom-1H-pyrrol-2-carbonsäure-ethylester
97%
Synonym(e):
Ethyl-4-Brompyrrol-2-Carboxylat
Größe auswählen
1 G
€ 61,80
€ 61,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 61,80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 61,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
58-63 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1cc(Br)c[nH]1
InChI
1S/C7H8BrNO2/c1-2-11-7(10)6-3-5(8)4-9-6/h3-4,9H,2H2,1H3
InChIKey
ZNKYCJKUHXQUJQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)