729426
5-Cyano-2-methoxybenzaldehyde
97%
Synonym(e):
3-Formyl-4-methoxybenzonitrile
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
115-120 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(cc1C=O)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c1-12-9-3-2-7(5-10)4-8(9)6-11/h2-4,6H,1H3
InChIKey
HJDXZGCTGAWUFZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable