Wichtige Dokumente
913766
9,10-Dioxo-9,10-dihydrophenanthrene-3-carboxylic acid
≥95%
Synonym(e):
9,10-phenanthrenequinone photoclick reagent, Light-initiated bioorthogonal photoclick cycloaddition reagent, PQ
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)c1cc2c(cc1)C(=O)C(=O)c3c2cccc3
InChI
1S/C15H8O4/c16-13-10-4-2-1-3-9(10)12-7-8(15(18)19)5-6-11(12)14(13)17/h1-7H,(H,18,19)
InChIKey
DKIFEYAEWKRYFT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)