Wichtige Dokumente
729248
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene
95%
Synonym(e):
(2-Bromo-3-thienyl)methylamine, 2-Bromo-3-thiophenemethylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.610
Dichte
1.657 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
bromo
SMILES String
NCc1ccsc1Br
InChI
1S/C5H6BrNS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-2H,3,7H2
InChIKey
SLKZUJBSIKGHFU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)