Merck
728667
Sigma-Aldrich
trans-3-(4-Bromthiophen-2-yl)-acrylsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5BrO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
168-173 °C
SMILES String
OC(=O)\C=C\c1cc(Br)cs1
InChI
1S/C7H5BrO2S/c8-5-3-6(11-4-5)1-2-7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/b2-1+
InChIKey
VHKFUECAKTYKCR-OWOJBTEDSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)