Fortfahren mit
412252
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium
98%
Synonym(e):
(Carboxymethyl)triphenylphosphonium bromide ethyl ester, NSC 60450
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2OCOCH2P(C6H5)3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.29
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-230-1
Beilstein/REAXYS Number:
3581273
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
€ 68,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation
mp
145-150 °C (dec.) (lit.)
functional group
ester, phosphine
SMILES string
[Br-].CCOC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22O2P.BrH/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VJVZPTPOYCJFNI-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Wittig olefination reactions for synthesis of tetramic acid derivatives
  • Synthesis of precursors for Bergman cyclization
  • Preparation of PPAR agonists derived from thalidomide-related LXR antagonists
  • Synthesis of benzoxaboroles with antimalarial activity
  • Michael acceptor based cysteine protease inhibitors
  • Mechanistic studies of the IspH reductase protein
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
349720269158430056
description
98%
description
98%
description
98%
description
96%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
96%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, core: phosphonium
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, core: phosphonium
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
mp
145-150 °C (dec.) (lit.)
mp
244-247 °C (lit.)
mp
234-236 °C (lit.)
mp
295-298 °C (lit.)
functional group
ester, phosphine
functional group
phosphine, carboxylic acid
functional group
bromo, phosphine
functional group
phenyl, phosphine
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)