Merck
727342
Sigma-Aldrich
(S)-2-Amino-nonan
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonym(e):
(S)-2-Nonylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H21N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Qualität
produced by BASF
Assay
≥98.5% (GC)
99%
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES String
CCCCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C9H21N/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9H,3-8,10H2,1-2H3/t9-/m0/s1
InChIKey
ALXIFCUEJWCQQL-VIFPVBQESA-N
Rechtliche Hinweise
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F
Flammpunkt (°C)
74 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)