Merck
726885
Sigma-Aldrich
(S)-2-Aminooctan
produced by BASF, ChiPros®, ≥99.0%
Synonym(e):
(S)-2-Octylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H19N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.24
Beilstein:
1719319
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Qualität
produced by BASF
Assay
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥99.0%
SMILES String
CCCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8H,3-7,9H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChIKey
HBXNJMZWGSCKPW-QMMMGPOBSA-N
Rechtliche Hinweise
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F
Flammpunkt (°C)
51 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)