Wichtige Dokumente
726796
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamin
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonym(e):
(S)-(+)-α-Methylcyclohexanmethylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (GC)
99%
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.5%
Brechungsindex
n20/D 1.4614 (lit.)
bp
60 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
C[C@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m0/s1
InChIKey
XBWOPGDJMAJJDG-ZETCQYMHSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.