Merck
725293
Sigma-Aldrich
1H-Pyrazol-3-carbonsäure-ethylester
97%
Synonym(e):
Ethyl-3-Pyrazolcarboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
148-154 °C
SMILES String
CCOC(=O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-3-4-7-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
InChIKey
MSPOSRHJXMILNK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)