Fortfahren mit
796980
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 1,1-dioxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
functional group
hydroxyl, sulfone
SMILES string
OC(CC1)CCS1(=O)=O
InChI
1S/C5H10O3S/c6-5-1-3-9(7,8)4-2-5/h5-6H,1-4H2
InChI key
JABSMKPYEZTJTE-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CDS015587SYX00433155160
description
-
description
AldrichCPR
description
-
description
99%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
crystals
functional group
sulfone, hydroxyl
functional group
sulfone
functional group
sulfone
functional group
thioether, ketone
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)