Merck
723959
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2-Pyridinylboronsäure-MIDAester
Synonym(e):
2-(6-Methyl-2-pyridinyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocan-4,8-dion, 2-Methylpyridin-6-boronsäure-MIDAester, 6-Methylpyridin-2-boronsäure-MIDAester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13BN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
264-268 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(C)n2
InChI
1S/C11H13BN2O4/c1-8-4-3-5-9(13-8)12-17-10(15)6-14(2)7-11(16)18-12/h3-5H,6-7H2,1-2H3
InChIKey
AHYYPYSUORBPCY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)