Merck
705306
Sigma-Aldrich
Dicamba-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
3,6-Dichlor-2-methoxybenzoesäure-13C6 (ring-13C6)
Größe auswählen
5 MG
€ 1.560,00
10 MG
€ 2.820,00
€ 1.560,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 1.560,00
10 MG
€ 2.820,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C2H6Cl2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 1.560,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
112-116  °C
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CO[13c]1[13c](Cl)[13cH][13cH][13c](Cl)[13c]1C(O)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChIKey
IWEDIXLBFLAXBO-WBJZHHNVSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)