Wichtige Dokumente
723320
Magnesium (in Sure/Seal™ Flasche)
in a Sure/Seal™ bottle, turnings, anhydrous tetrahydrofuran 37.5 mmol
Synonym(e):
Magnesium
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 621 °C)
Qualitätsniveau
Form
turnings
Selbstzündungstemp.
950 °F
Zusammensetzung
anhydrous tetrahydrofuran, 37.5 mmol
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Widerstandsfähigkeit
4.46 μΩ-cm, 20°C
bp
1090 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
648 °C (lit.)
Dichte
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChIKey
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)