Merck
721131
Sigma-Aldrich
(4-Benzyloxyphenyl)tributylstannan
Synonym(e):
[4-(Benzyloxy)phenyl]tributyltin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H38OSn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
473.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.546
Dichte
1.128 g/cm3 at 25 °C
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11O.3C4H9.Sn/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;3*1-3-4-2;/h1,3-10H,11H2;3*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
DRDMDSYSKAAPQQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of epoxy-substituted aryl alkenes by Stille coupling reactions with allylic carbonates
  • Preparation of polycyclic meroterpenoids based on Stille couplings and titanocene catalysis
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)