Fortfahren mit
D36607
Dibenzyl-phosphit
technical grade
Synonym(e):
Phosphorigsäure-dibenzylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5CH2O)2P(O)H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-226-1
Beilstein/REAXYS Number:
1982794
MDL number:
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
bp
110-120 °C/0.01 mmHg (lit.)
density
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[PH](OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H15O3P/c15-18(16-11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,18H,11-12H2
InChI key
MIBXHGZAARWAGI-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B33706229806PHR1330
description
technical grade
description
ReagentPlus®, 99%
description
99.99% trace metals basis
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
bp
110-120 °C/0.01 mmHg (lit.)
bp
284 °C (lit.)
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
form
liquid
form
crystals
form
solid
form
-
density
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)