Merck
720208
Sigma-Aldrich
2,3-Difluor-5-Chlorpyridin
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2ClF2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.53
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Dichte
1.442 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cc(Cl)cnc1F
InChI
1S/C5H2ClF2N/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
InChIKey
PERMDYZFNQIKBL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F
Flammpunkt (°C)
24 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)