Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
252-969-6
MDL number:
Assay:
98%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
mp
94-96 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(OC)nc(N)n1
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
InChI key
LVFRCHIUUKWBLR-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine is identified as degradation product of sulfosulphuron in agricultural soil by ESI LC-MS/MS analysis. It was isolated as metabolite during the biodegradation of bensulphuron-methyl by Penicillium pinophilum by liquid chromatography-mass spectrometry. The FTIR and FT-Raman spectra of 2-amino-4,6-dimethoxypyrimidine has been reported. Hydrogen bonding in the molecules of 2-amino-4,6-dimethoxypyrimidine has been investigated.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?