Merck
699071
Sigma-Aldrich
3-Methylpyridin-2-carbaldehyd
97%
Synonym(e):
3-Methylpyridin-2-Carboxaldehyd
Größe auswählen
1 G
€ 166,00
€ 166,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 166,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 166,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.538
Dichte
1.080 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
Cc1cccnc1C=O
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-3-2-4-8-7(6)5-9/h2-5H,1H3
InChIKey
JDYVLWWFVYNMTN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.0 °F
Flammpunkt (°C)
73.9 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)