Fortfahren mit
8.22284
Natrium
rods (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
Synonym(e):
Natrium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,20
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 230,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
22.99
UNSPSC Code:
12141806
EC Index Number:
231-132-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
38100201
Form:
solid
€ 59,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.6 hPa ( 400 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>115 °C
bp
889 °C/1013 hPa
mp
97.8 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+]
InChI
1S/Na/q+1
InChI key
FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt an Na: ≥ 99,0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natrium
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
supp_hazards
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F
Flammpunkt (°C)
82 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-23-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)