Wichtige Dokumente
719013
(Piperidinium-1-ylmethyl)trifluorborat
internal salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
134-149 °C
SMILES String
F[B-](F)(F)C[NH+]1CCCCC1
InChI
1S/C6H12BF3N/c8-7(9,10)6-11-4-2-1-3-5-11/h1-6H2/q-1/p+1
InChIKey
PFMNVTAJBBIDDU-UHFFFAOYSA-O
Anwendung
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.