Fortfahren mit
706256
1H-Pyrazol-4-Boronsäure
≥95.0%
Synonym(e):
4-Pyrazoleboronic acid, Pyrazol-4-ylboronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5BN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.90
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
solid
mp
146-151 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H5BN2O2/c7-4(8)3-1-5-6-2-3/h1-2,7-8H,(H,5,6)
InChI key
KEZNMOUMHOZFRA-UHFFFAOYSA-N
Application
May contain varying amounts of anhydride
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CDS014043CDS012599BML00272
description
≥95.0%
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
assay
≥95.0%
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
146-151 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)