Fortfahren mit
715212
Kalium-Ethyltrifluorborat
95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
€ 108,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H5BF3K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.97
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
€ 108,75
Listenpreis€ 145,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
80-84 °C
SMILES string
[K+].CC[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H5BF3.K/c1-2-3(4,5)6;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI key
GIIPADVFWNGSKY-UHFFFAOYSA-N
Application
Potassium ethyltrifluoroborate can be used as a substrate in Suzuki–Miyaura coupling reaction with alkenyl bromides to produce alkene derivatives.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
723576747157659274
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
80-84 °C
mp
187-192 °C
mp
252-257 °C
mp
>300 °C
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)