Merck
1.05426
Supelco
Ammonia solution
32%, EMPLURA®
Synonym(e):
Ammoniumhydroxid -Lösung, Ammoniak wässrig -Lösung, Ammoniakwasser
About This Item
Lineare Formel:
NH4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352402
NACRES:
NA.21
product name
Ammoniaklösung 32 %, EMPLURA®
Dampfdruck
837 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Form
liquid
Expl.-Gr.
27 %
Konzentration
≥30% (NH3, acidimetric)
Verunreinigungen
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Fe (Iron)
≤0.0008% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.003% Sulphate (SO?)
Glührückstand
≤0.003% (as sulphates)
Farbe
APHA: ≤10
bp
37.7 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-91.5 °C
Dichte
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChIKey
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Highly Efficient Recovery of Au(I) from Gold Leaching Solution Using Sodium Dimethyldithiocarbamate.: This study explores the effective recovery of gold using sodium dimethyldithiocarbamate in an ammonia-rich environment, highlighting the interaction with ammonia solution and its impact on the leaching process (Yang et al., 2024).
  • Oxidation mechanism of pyrite in a thiosulfate solution: electrochemical impedance (EIS) and in situ Raman spectroscopy.: Explores the oxidation processes of pyrite in thiosulfate solutions facilitated by ammonia, examining the electrochemical properties and kinetics involved in the oxidation mechanism (Tamayo et al., 2023).
Verpackung
Aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen ist Ammoniaklösung nicht mehr in Glasflaschen, sondern ausschließlich in HDPE-Flaschen erhältlich.
Bitte beachten Sie die folgenden Ersetzungen:
1054261000 (1-Liter-Glasflasche) ersetzt durch 1054261011 (1-Liter-HDPE-Flasche)
1054262500 (2,5-Liter-Glasflasche) ersetzt durch 1054262511 (2,5-Liter-HDPE-Flasche)
Weitere Informationen über unsere ergonomischen und unzerbrechlichen HDPE-Flaschen finden Sie hier: www.SigmaAldrich.com/hdpe-bottle
Hinweis zur Analyse
Assay (acidimetrisch, NH₃): ≥ 30 %
Identität: entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,003 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Kaliumpermanganat reduzierende Substanzen (als O): ≤ 0,0008 %
Glührückstand (als Sulfate): ≤ 0,003 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Protokolle
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.