Merck
718092
Sigma-Aldrich
3-Phenylisoxazol-5-Carboxylsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
178-182 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)c1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10(13)9-6-8(11-14-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
InChIKey
YGTFDJRCCBKLDM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)